Få mere at vide
Merphos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327801
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327801 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327801 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14910000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Merphos
CAS 150-50-5
Analyt- eller komponentnavne Merphos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H27 P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butyl phosphorotrithioite (6CI), Butyl phosphorotrithioite ((BuS)3P), Folex, Merphos, NSC 27720, Tributyl phosphorotrithioite, Tributyl trithiophosphite, Tris(butylthio)phosphine, Phosphorotrithious acid, tributyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMIL CCCCSP(SCCCC)SCCCC
IUPAC navn tris(butylsulfanyl)phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 298.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 298.1012 g/mol