Få mere at vide
Meropenemtrihydrat, 98-101%
Beskrivelse
Meropenemtrihydrat er et ultrabredspektret beta-laktam-antibiotikum, der virker mod både gram-positive og gram-negative bakterier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Meropenemtrihydrat er et ultrabredspektret beta-laktam-antibiotikum, der virker mod både gram-positive og gram-negative bakterier.
Opløselighed
Opløselig i vandløsning ved cirka 5 mg/ml
Bemærk
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meropenem trihydrate |
| Type | Meropenemtrihydrat |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 119478-56-7 |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 50 mg |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Molekylær formel | C17H25N3O5S |
| MDL nummer | MFCD08600005,MFCD00864966 |
| Kogepunkt | 627 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Meropenem trihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate