Få mere at vide
Melford Meropenem trihydrat
Artikelnummer. 30018489
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018489 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018489 Leverandør Melford Leverandørnr. M625001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Meropenem er et bredspektret antibiotikum.
Meropenem er et bredspektret antibiotikum. Det er et carbapenem-antibiotikum, der hæmmer bakteriel cellevægsyntese. Det virker ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er), enzymer involveret i de sidste stadier af peptidoglycansyntese i bakteriecellevæggen. Denne interferens fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse.
Meropenem kan bruges som et værktøj til at studere antibiotikafølsomhedsmønstre for bakterier eller som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Mængde 1 g
Molekylær formel C17H25N3O5S-3H2O