Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Meropenem trihydrat
Artikelnummer. 16691842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16691842 5 g
1 options
Artikelnummer. 16691842 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    1920.65 DKK / 5g
    Spare 389.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119478-56-7
Molekylær formel C17H31N3O8S
Molekylvægt (g/mol) 437.51
InChI nøgle CTUAQTBUVLKNDJ-TXBRDXQXSA-N
IUPAC navn (4R)-3-{[(3S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-6-[(1S)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylsyretrihydrat
SMIL O.O.O.C[C@H](O)C1C2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meropenem trihydrate
Kogepunkt 627,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 437.51
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Meropenem trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: meropenem trihydrate, meropenem