Få mere at vide
Thermo Scientific™ Merlin™ Recirkulerende kølere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
Op til 1300 watt
Op til 2156 W
Op til 2156 watt
Op til 4282 watt
Pumpetype:
CP55 (Centrifugalpumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
T1 (turbinepumpe)
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spar værdifuld plads med kompakt Merlin Lavtemperaturkølede kølere, som leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Spar værdifuld plads med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kølekølere med lav temperatur. Disse forlængede temperaturkølere leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirkulerende kølere er ideelle til applikationer, der kræver varmefjernelse over et bredt temperaturområde. Tilbyder fem kølekapaciteter med et temperaturområde fra -15 C °til +35 C, °den Merlin chiller platform giver kraftig køling i et pålideligt og kompakt design. Med en bred vifte af muligheder, herunder et udvalg af pumper, kommunikationspakker og lavt niveau/lavt flow indikatorer, Merlin recirkulerende kølere kan konfigureres til at opfylde en bred vifte af anvendelseskrav.
- Global overholdelse sikrer brugersikkerhed
- Let –at –bruge intuitiv controller
- Gennemsigtigt reservoir muliggør hurtig visning af væskeniveauet
- Aftageligt gitter giver mulighed for hurtig og nem forebyggende vedligeholdelse
Anbefalet til:
- Bioteknologi
- Farmaceutisk
- Laser
- Laboratorie
- Analytisk instrumentering
- Trykning
- Halvleder
- Industri
- Medicinal
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | RS232, fjernstart, lavt flow og lavt niveau alarmer |
| Kølekapacitet | Op til 4282 watt |
| Pumpetype | CP55 (Centrifugalpumpe) |
| Temperaturområde | -15 °C til +35 °C |
| Model- | Merlin M150 LR L/LF |
| Pumpekapacitet | 10 gpm @ 22 psi (37,9 l/min. @ 1,7 bar) |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Elektriske krav | 400 V 50 Hz |
| Vis mere |