Få mere at vide
Thermo Scientific™ Merlin™ Recirkulerende kølere
Artikelnummer. 15681515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
Op til 1300 watt
Op til 2156 W
Op til 2156 watt
Op til 4282 watt
Pumpetype:
CP55 (Centrifugalpumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
T1 (turbinepumpe)
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet Pumpetype Elektriske krav Pakningsstørrelse
15681515 Op til 4282 watt CP55 (Centrifugalpumpe) 400 V 50 Hz Hver
15493045 Op til 4282 watt PD2 (positiv fortrængningspumpe) 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15117616 Op til 1300 watt PD2 (positiv fortrængningspumpe) 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15193785 Op til 2156 watt T1 (turbinepumpe) 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
10315308 Op til 2156 W PD2 (positiv fortrængningspumpe) 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15681515 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 266226024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116465.00 DKK
    114152.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 2312.30 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Spar værdifuld plads med kompakt Merlin Lavtemperaturkølede kølere, som leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Spar værdifuld plads med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kølekølere med lav temperatur. Disse forlængede temperaturkølere leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirkulerende kølere er ideelle til applikationer, der kræver varmefjernelse over et bredt temperaturområde. Tilbyder fem kølekapaciteter med et temperaturområde fra -15 C °til +35 C, °den Merlin chiller platform giver kraftig køling i et pålideligt og kompakt design. Med en bred vifte af muligheder, herunder et udvalg af pumper, kommunikationspakker og lavt niveau/lavt flow indikatorer, Merlin recirkulerende kølere kan konfigureres til at opfylde en bred vifte af anvendelseskrav.
  • Global overholdelse sikrer brugersikkerhed
  • Let –at –bruge intuitiv controller
  • Gennemsigtigt reservoir muliggør hurtig visning af væskeniveauet
  • Aftageligt gitter giver mulighed for hurtig og nem forebyggende vedligeholdelse
Anbefalet til:
  • Bioteknologi
  • Farmaceutisk
  • Laser
  • Laboratorie
  • Analytisk instrumentering
  • Trykning
  • Halvleder
  • Industri
  • Medicinal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kommunikation RS232, fjernstart, lavt flow og lavt niveau alarmer
Kølekapacitet Op til 4282 watt
Pumpetype CP55 (Centrifugalpumpe)
Temperaturområde -15 °C til +35 °C
Model- Merlin M150 LR L/LF
Pumpekapacitet 10 gpm @ 22 psi (37,9 l/min. @ 1,7 bar)
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 400 V 50 Hz
Tilslutningstype RS 232