Få mere at vide
Thermo Scientific™ Merlin™ Recirkulerende kølere
Artikelnummer. 15193785 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
Op til 1300 watt
Op til 2156 W
Op til 2156 watt
Op til 4282 watt
Pumpetype:
CP55 (Centrifugalpumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
T1 (turbinepumpe)
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15193785
Brand: Thermo Scientific™ 264225990001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar værdifuld plads med kompakt Merlin Lavtemperaturkølede kølere, som leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Spar værdifuld plads med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kølekølere med lav temperatur. Disse forlængede temperaturkølere leverer en kontinuerlig forsyning på 1000 til 4300 watt kølekapacitet til kritiske applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirkulerende kølere er ideelle til applikationer, der kræver varmefjernelse over et bredt temperaturområde. Tilbyder fem kølekapaciteter med et temperaturområde fra -15 C °til +35 C, °den Merlin chiller platform giver kraftig køling i et pålideligt og kompakt design. Med en bred vifte af muligheder, herunder et udvalg af pumper, kommunikationspakker og lavt niveau/lavt flow indikatorer, Merlin recirkulerende kølere kan konfigureres til at opfylde en bred vifte af anvendelseskrav.
  • Global overholdelse sikrer brugersikkerhed
  • Let –at –bruge intuitiv controller
  • Gennemsigtigt reservoir muliggør hurtig visning af væskeniveauet
  • Aftageligt gitter giver mulighed for hurtig og nem forebyggende vedligeholdelse
Anbefalet til:
  • Bioteknologi
  • Farmaceutisk
  • Laser
  • Laboratorie
  • Analytisk instrumentering
  • Trykning
  • Halvleder
  • Industri
  • Medicinal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kølekapacitet Op til 2156 watt
Pumpetype T1 (turbinepumpe)
Temperaturområde -15 °C til +35 °C
Model- Merlin M75 LR
Pumpekapacitet 2,5 @ 60 psi (9,5 @ 4,1 bar)
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A