missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Merimepodib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495948
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495948 10 mg
16482097 50 mg
16478577 5 mg
16406386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13986

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Merimepodib (VX-497) is a noncompetitive and oral inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) with broad spectrum antiviral activities.

Merimepodib (VX-497) is a noncompetitive and oral inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) with broad spectrum antiviral activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Merimepodib
Fysisk form Solid
CAS 198821-22-6
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24N4O6
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym VX-497 MMPD
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMIL O=C(O[C@@H]1COCC1)NCC2=CC=CC(NC(NC3=CC=C(C4=CN=CO4)C(OC)=C3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 452.46
Formel vægt 452.46
Procent renhed 98.55%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.