Få mere at vide
Mericitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460117
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16460117 50 mg -
16426467 5 mg -
16403738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10240
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mericitabine
CAS 940908-79-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H26FN3O6
Mængde 50 mg
Synonym RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Molekylvægt (g/mol) 399.41
Formel vægt 399.41
Procent renhed 99.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus