Få mere at vide
Mergetpa, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mergetpa |
| CAS | 77102-28-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H15 N3 O2 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl]thio]-2-(mercaptomethyl)propanoic Acid, (±)-2-(Mercaptomethyl)-3-(guanidinoethylthio)propionic Acid, DL-2-(Mercaptomethyl)-3-(guanidinoethyl)thiopropanoic Acid, MERGETPA, Plummer's Carboxypeptidase Inhibitor |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O2S2/c8-7(9)10-1-2-14-4-5(3-13)6(11)12/h5,13H,1-4H2,(H,11,12)(H4,8,9,10) |
| SMIL | NC(=N)NCCSCC(CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-guanidinoethylsulfanylmethyl)-3-sulfanyl-propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.34 |
| Vis mere |