Få mere at vide
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| CAS | 7783-34-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | H2HgN2O7 |
| MDL nummer | MFCD00149736 |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| InChI nøgle | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | mercury(2+);dinitrate;hydrate |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mercury solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Mercuric nitrate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?