Få mere at vide
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 500 mL |