Få mere at vide
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Mercury |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Hg |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| InChI formel | InChI=1S/Hg |
| Vis mere |