Få mere at vide
Spilfyter™ Mercury Spild Cleanup Kit
Artikelnummer. 15845051 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Inkluderer:
Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; Vapor suppressor shaker flaske; Aspirator flaske; Flaske til indsamling af affald; Blandekar med spatel; Kemisk svamp; Et par nitrilhandsker; En bortskaffelsespose; En viskepande
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15845051 Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; Vapor suppressor shaker flaske; Aspirator flaske; Flaske til indsamling af affald; Blandekar med spatel; Kemisk svamp; Et par nitrilhandsker; En bortskaffelsespose; En viskepande Hver
1 options
Artikelnummer. 15845051 Leverandør Spilfyter™ Leverandørnr. 8646400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mercury Spild Cleanup Kit - Selvstændige kits giver en sikker og effektiv måde at rense små kviksølvspild op.
  • Dekontaminer, rengør og bortskaf farligt spild på en sikker måde
Tekniske data
Oversigt Mercury Spild Cleanup Kit
Til brug med (applikation) Lille kviksølvspild
Inkluderer Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; Vapor suppressor shaker flaske; Aspirator flaske; Flaske til indsamling af affald; Blandekar med spatel; Kemisk svamp; Et par nitrilhandsker; En bortskaffelsespose; En viskepande
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MERCSORB Mercury Spill Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur, copper iodide, zinc, citric acid