Få mere at vide
Kviksølv drikkevand QC prøve, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668205 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15668205 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 15668205 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 666
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Kviksølv drikkevand QC prøve, 15 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Vejledning 34 Certificeret
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Mercury QC prøve
  • Drikkevandsprøve
  • 15 ml volumen
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mercury QC Sample
Navn note Giver op til 1L efter fortynding
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Mængde 15 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug