Få mere at vide
Mercury, Pure, Metal, Polarography, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Silver |
| CAS | 7439-97-6 |
| Smeltepunkt | -38.9°C |
| Kogepunkt | 356.5°C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 0.01 hPa at 20°C |
| Form | Liquid |
| Molekylær formel | Hg |
| MDL nummer | MFCD00011035 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercury
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.