Få mere at vide
Kviksølv, plasma standardopløsning, Specpure™ Hg 10 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury, plasma standard solution |
| Navn note | Hg 10μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Hg in 5% HNO3 |
| MDL nummer | MFCD00011035 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |