Få mere at vide
Kviksølv organometalliske standarder, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11460289 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460289
Brand: SPEX Certiprep ORGHG82Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Hg1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-97-6, 64742-65-0
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Væske
Molekylær formel Hg
MDL nummer MFCD00011035
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Hg]
IUPAC navn kviksølv
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:16170
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/g Mercury in Base Oil 75
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: petroleum distilates, mercury
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug