Få mere at vide
Kviksølv(II) trifluoromethanesulfonat, 98%
Artikelnummer. 11313718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313718 1 g 1g
11393708 5 g 5g
11303718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039305.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 49540-00-3 | C2F6HgO6S2 | 498,718 g/mol
Hg(OTf)2 udviser bemærkelsesværdig katalytisk aktivitet til den hydroxylative ringslutning af 1,6-enyner. Kviksølvtriflat er et meget alsidigt reagens og er blevet brugt til adskillige organiske katalytiske transformationer, herunder CC-bindingsdannende ringslutninger, alkynhydreringer, heterocyklisk syntese og for nylig i CN-bindingsdannende reaktioner. Almindeligvis brugt som metalkilde til Lewis syrekatalyserede asymmetriske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49540-00-3
Molekylær formel C2F6HgO6S2
Molekylvægt (g/mol) 498.718
MDL nummer MFCD00144746
InChI nøgle BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoromethanesulfonate, mercury triflate, mercury 2+ ditriflate, hg otf 2, ksc491a8p, mercury ii trifluoromethanesulphonate, mercury 2+ ; trifluoromethanesulfonate, mercury 2+ ion ditrifluoromethanesulfonate, mercury ii trifluoromethanesulfonate trace metals basis
PubChem CID 2775250
IUPAC navn kviksølv(2+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Hg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >350 °C
Farve Hvid
Lineær formel Hg(CF3SO3)2
Mængde 1 g
FN nummer UN2025
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i H2O og CH3CN, ret opløseligt i CH3NO2 og CH2Cl2, uopløseligt i hexan, ether og toluen.
Formel vægt 498.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver