Få mere at vide
Mercury(II) trifluoroacetate, 98+%
Artikelnummer. 11369199
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369199 5 g 5g
11379199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088132.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13257-51-7 | C4F6HgO4 | 426.622 g/mol
Kviksølv(II)trifluoracetat fremmer selektiv ringslutning af methylthio-substituerede divinylketoner til 5-fluorcyclopentenonderivater. Det er et råmateriale af fine kemikalier og farmaceutiske mellemprodukter. Så det kan bruges i den farmaceutiske syntese. Både lineære og tværbundne copolymerer af N-vinylcarbazol og methylacrylat kan fremstilles og kviksølvbehandles ved at anvende kviksølvtrifluoracetat i THF eller dichlormethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13257-51-7
Molekylær formel C4F6HgO4
Molekylvægt (g/mol) 426.622
MDL nummer MFCD00013201
InChI nøgle WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoroacetate, mercury bis trifluoroacetate, mercury 2+ ditrifluoroacetate, mercury 2+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, bis trifluoroacetato mercury, hg ococf3 2, hg o2ccf3 2, mercury bis-trifluoroacetate, mercury ii bis trifluoroacetate
PubChem CID 2723924
IUPAC navn kviksølv(2+);2,2,2-trifluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Hg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury (II) trifluoroacetate
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Farve Hvid
Lineær formel Hg(OOCCF3)2
Mængde 5 g
FN nummer UN2025
Beilstein 3633860
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 426.62
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk