Få mere at vide
Kviksølv(II)triflat (2:1), TRC
Artikelnummer. 30476270
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476270 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4954311G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Molekylær formel 2(CF3O3S-) . Hg
Mængde 1 g
Synonym Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMIL [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 498.7