Få mere at vide
Kviksølv(II)triflat (2:1), TRC
Artikelnummer. 30483136
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30483136 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30483136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM495431500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Molekylær formel 2(CF3O3S-) . Hg
Mængde 500 mg
Synonym Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMIL [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 498.7