Få mere at vide
Mercury(II) Thiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) Thiocyanate |
| CAS | 592-85-8 |
| Molekylær formel | C2N2S2Hg |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Mercuric Isothiocyanate, Mercuric Sulfocyanate, Mercuric Sulfocyanide, Mercuric Thiocyanate, Mercury Di(thiocyanate), Mercury Thiocyanate (Hg(SCN)2) |
| InChI formel | InChI=1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | N#CS.N#CS.[Hg] |
| IUPAC navn | mercury(2+);dithiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.75 |
| Formel vægt | 317.9209 |