Få mere at vide
Kviksølv(II)thiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394277
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394277 50 g 50g
11384277 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 037106.18
Request Bulk or Custom Format
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Kviksølv(II)thiocyanat bruges som forløber for kaliumtris(thiocyanato)mercurat(II) og cæsiumtris(thiocyanato)mercurat(II). Det bruges også til bestemmelse af chloridioner i vand ved UV-synlig spektroskopi. Yderligere fungerer det som en katalysator for tilsætning af thiocyansyre til alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-85-8
Molekylær formel C4HgK2N4S4
Molekylvægt (g/mol) 511.10
MDL nummer MFCD00011039
InChI nøgle HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn kviksølv(2+) dikaliumtetrakis(cyanosulfanid)
SMIL [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) thiocyanate
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Beilstein 3561344
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 316.75
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White to pale yellow powder
Tæthed 3.718 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric thiocyanate