Tekniske data
| Smeltepunkt | 165°C |
| CAS | 592-85-8 |
| Farve | White |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C4HgK2N4S4 |
| MDL nummer | 11039 |
| InChI nøgle | HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J |
| SMIL | [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
| IUPAC navn | mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercury(II) thiocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P330-Skyl munden.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.