Få mere at vide
Mercury(II) thiocyanate, 99+%
Artikelnummer. p-3734931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10296440
Brand: Thermo Scientific Acros 196890500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-85-8
Molekylær formel C4HgK2N4S4
Molekylvægt (g/mol) 511.10
MDL nummer MFCD00011039
InChI nøgle HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn kviksølv(2+) dikaliumtetrakis(cyanosulfanid)
SMIL [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) thiocyanate
Smeltepunkt 165.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Flammepunkt 120°C
Merck Index 15, 5958
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Formel vægt 316.75
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P330-Skyl munden.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.