Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) thiocyanate |
| Smeltepunkt | 165.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | Hg(SCN)2 |
| Fieser | 09,293 |
| Flammepunkt | 120°C |
| Merck Index | 15, 5958 |
| Show More |
Safety and Handling
- Mercury(II) thiocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P330-Skyl munden.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.