Få mere at vide
Mercury(II) telluride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080440
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088244.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kviksølvtellurid i den fotoelektromagnetiske-Nernst-konfiguration udviser spektral- og frekvensresponser, der indikerer termisk snarere end fotonopførsel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12068-90-5
Molekylær formel HgTe
Molekylvægt (g/mol) 328.19
MDL nummer MFCD00016133
InChI nøgle VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
PubChem CID 82914
IUPAC navn tellanylide-nærkur
SMIL [Te]=[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury (II) telluride
Smeltepunkt 673°C
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2025
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 328.19
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 8.63 g/mL