Få mere at vide
Mercury(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11374177
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374177 10 g 10g
11364177 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036666.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12068-90-5 | HgTe | 328.19 g/mol
Kviksølvcadmiumtellurid (MCT) er det vigtigste materiale, der i øjeblikket anvendes til fremstilling af højtydende infrarøde (IR) detektorer. Kviksølvtellurid og kviksølvtellurid-cadmiumtellurid er halvledere, der er blevet undersøgt som iboende infrarøde detekteringsmaterialer. Fuldstændig dækning af fibervinduerne med lavt tab af kviksølvtellurid quantum dot bruges i kolloide nanokrystaller til telekommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12068-90-5
Molekylær formel HgTe
Molekylvægt (g/mol) 328.19
MDL nummer MFCD00016133
InChI nøgle VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
PubChem CID 82914
IUPAC navn tellanylide-nærkur
SMIL [Te]=[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) telluride
Smeltepunkt 673°C
Farve Sort til grå
Fysisk form Fused Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2025
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 328.19
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 8.63 g/mL