Få mere at vide
Mercury(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Kviksølvcadmiumtellurid (MCT) er det vigtigste materiale, der i øjeblikket anvendes til fremstilling af højtydende infrarøde (IR) detektorer. Kviksølvtellurid og kviksølvtellurid-cadmiumtellurid er halvledere, der er blevet undersøgt som iboende infrarøde detekteringsmaterialer. Fuldstændig dækning af fibervinduerne med lavt tab af kviksølvtellurid quantum dot bruges i kolloide nanokrystaller til telekommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) telluride |
| Smeltepunkt | 673°C |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Fused Lump |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2025 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 328.19 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |