Få mere at vide
Kviksølv(II)sulfid, rød, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5547496
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11336858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013482.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Kviksølv(II)sulfid, rød bruges primært som pigment i maling, gummi og plast. Den bruges også som halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-48-5
Molekylær formel HgS
Molekylvægt (g/mol) 232.65
MDL nummer MFCD00011046
InChI nøgle LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMIL [S--].[Hg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) sulfide
Smeltepunkt 583.5° (sublimation)
Farve Red
Fysisk form Powder
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn sulfanylidenemercury
Formel vægt 232.65
Lugt Odorless
Udseende Red powder
Tæthed 7.70 g/cm3