Få mere at vide
Kviksølv(II)sulfid, rød, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kviksølv(II)sulfid, rød bruges primært som pigment i maling, gummi og plast. Den bruges også som halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) sulfide |
| Smeltepunkt | 583.5° (sublimation) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | kviksølv(2+)sulfandiid |
| Formel vægt | 232.65 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Red powder |
| Vis mere |