Få mere at vide
Mercury(II) Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 296.64g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |