Få mere at vide
Mercury(II) silver iodide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323718
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039306.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-03-4
Molekylær formel Ag2HgI4
Molekylvægt (g/mol) 923.94
MDL nummer MFCD00046160
InChI nøgle YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) silver iodide
Farve Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
FN nummer UN2025
Formel vægt 923.95
Følsomhed Light sensitive