Få mere at vide
Mercury(II) selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049084
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012832.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Kviksølv(II)selenid bruges i halvledere, infrarøde detektorer, solceller, transistorer og forstærkere. Det bruges også som filtre i nogle stålværker for at fjerne kviksølv fra udstødningsgasser. Yderligere bruges den som en ohmsk kontakt til II-VI-halvledere med brede mellemrum, såsom zinkselenid eller zinkoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20601-83-6
Molekylær formel HgSe
Molekylvægt (g/mol) 279.56
MDL nummer MFCD00049743
InChI nøgle YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC navn selanylidetagerkur
SMIL [Se]=[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) selenide
Smeltepunkt (sublimation)
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2025
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 279.55
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 8.21 g/mL