Få mere at vide
Mercury(II) selenide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11368107
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368107 2 g 2g
11358107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022878.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20601-83-6
Molekylær formel HgSe
Molekylvægt (g/mol) 279.56
MDL nummer MFCD00049743
InChI nøgle YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC navn selanylidetagerkur
SMIL [Se]=[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) selenide
Smeltepunkt (sublimation)
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2025
Formel vægt 279.55
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 8.21 g/mL