Få mere at vide
Mercury(II) oxide, yellow, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. p-4824816
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036261.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Mercury(II) oxide production of mercury. It is also used as a material for cathodes for mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21908-53-2
Molekylær formel HgO
Molekylvægt (g/mol) 216.59
MDL nummer MFCD00011045
InChI nøgle UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC navn oxomercury
SMIL O=[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) oxide
Smeltepunkt 500°C (decomposition)
Farve Orange
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
Formel vægt 216.59
Grad ACS
Udseende Dark orange
Tæthed 11.14