Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) nitrate monohydrate |
| Smeltepunkt | 77,0 °C til 79,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Hg(NO3)2·H2O |
| Fieser | 03,197; 10,254; 11,317 |
| Merck Index | 14, 5880 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig |
| Formel vægt | 342.6 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mercury(II) nitrate monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.