Learn More
Mercury(II) nitrate monohydrate, 98+%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
250g
50g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) nitrate monohydrate |
| Smeltepunkt | 77.0°C to 79.0°C |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | Hg(NO3)2·H2O |
| Fieser | 03,197; 10,254; 11,317 |
| Merck Index | 14, 5880 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mercury(II) nitrate monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.