Learn More
Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Product Code. 11944281 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Unit Size:
100g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11944281 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Product Code. 11944281 Supplier Fisher Chemical Supplier No. M/3012/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smeltepunkt 77°C
CAS 7783-34-8
Farve White
pH 3
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel H2HgN2O7
MDL nummer MFCD00149736
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
InChI nøgle KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn mercury(2+) hydrate dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Formel vægt 342.6g/mol
Emballage Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.