Få mere at vide
Mercury(II) nitrate hydrate, ACS, 98.0% min
Artikelnummer. 11366479
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014497.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-34-8
Molekylær formel H2HgN2O7
Molekylvægt (g/mol) 342.62
MDL nummer MFCD00149736
InChI nøgle KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC navn mercury(2+) hydrate dinitrate
SMIL O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) nitrate hydrate
Smeltepunkt 79°C
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 50 g
Lineær formel Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
FN nummer UN1625
Merck Index 14,5880
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 324.60 (Anhydrous)
Procent renhed ≤98.0%
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.39 g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.