Få mere at vide
Mercury(Ii) Iodide Red, purum p.a, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607280 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15607280 50 g Glass bottle 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15607280 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 8337950G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS Reagent, red,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-29-0
Molekylær formel HgI2
Molekylvægt (g/mol) 454.401
MDL nummer MFCD00011044
InChI nøgle YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC navn diiodomercury
SMIL I[Hg]I
Tekniske data
Kogepunkt 254°C
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) iodide red
Smeltepunkt 259°C
Farve Red
Fysisk form Powder
Mængde 50 g
FN nummer UN1638
Formel vægt 454.4g/mol
Procent renhed ≥99.0% (RT)
Lugt Odorless
Emballage Glass bottle