Få mere at vide
Kviksølv(Ii)jodid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612090 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15612090 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15612090 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 221090500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-29-0
Molekylær formel HgI2
Molekylvægt (g/mol) 454.401
MDL nummer MFCD00011044
InChI nøgle YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC navn diiodomercury
SMIL I[Hg]I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(Ii) Iodide
Mængde 500 g
Lineær formel HgI2
FN nummer 1638
Opløselighedsinformation Soluble in Potassium Iodide solution
Formel vægt 454.4g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens