Tekniske data
| Kogepunkt | 354°C |
| Smeltepunkt | 259°C |
| Farve | Red |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 454.39g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercury(II) iodide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.