Få mere at vide
Kviksølv(II)iodid, ACS, 99,0 % min (analysetørret basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371639
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11371639
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012289.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som et analytisk reagens til fremstilling af Nessler's reagens.
Som analytisk reagens til fremstilling af Nesslers reagens. Det bruges også som et oxidationsmiddel til syntesen af quinoxalin. Polykrystallinske film af kviksølv(II)iodid spiller også en vigtig rolle i røntgenbilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-29-0
Molekylær formel HgI2
Molekylvægt (g/mol) 454.401
MDL nummer MFCD00011044
InChI nøgle YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC navn diiodomercury
SMIL I[Hg]I
Tekniske data
Kogepunkt 350°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) iodide
Smeltepunkt 259°C
Navn note Assay-dried basis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Formel vægt 454.4
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Red powder or beads
Tæthed 6.28