Få mere at vide
Mercury(II) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048534
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010808.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Kviksølvchlorid bruges som en katalysator til omdannelse af acetylen til vinylchlorid, forløberen til polyvinylchlorid. Det bruges som balsameringskemisk, fotografisk forstærker. Det bruges også som behandling for syfilis og i meget fortyndet opløsning som et antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-94-7
Molekylær formel Cl2Hg
Molekylvægt (g/mol) 271.49
MDL nummer MFCD00011041
InChI nøgle LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
SMIL [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Tekniske data
Kogepunkt 302°C
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) chloride
Smeltepunkt 280°C to 282°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel HgCl2
FN nummer UN1624
Merck Index 14,5876
IUPAC navn dichlorkviksølv
Formel vægt 271.5
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.8590
Tæthed 5.4g/mL