Kviksølvchlorid bruges som en katalysator til omdannelse af acetylen til vinylchlorid, forløberen til polyvinylchlorid. Det bruges som balsameringskemisk, fotografisk forstærker. Det bruges også som behandling for syfilis og i meget fortyndet opløsning som et antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .