Få mere at vide
Mercury(II) Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 302°C |
| Smeltepunkt | 277°C |
| Farve | White |
| pH | 3.3 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 271.5g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercury(II) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.