Få mere at vide
Kviksølv(II)klorid, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer for BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 11443723
Brand: Fisher Chemical M/2850/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-94-7
Molekylær formel Cl2Hg
Molekylvægt (g/mol) 271.49
MDL nummer MFCD00011041
InChI nøgle LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC navn dichlorkviksølv
SMIL [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Tekniske data
Kogepunkt 302°C
Smeltepunkt 277°C
Farve Hvid
pH 3.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 271.5g/mol
Emballage Plast pulver krukke