Få mere at vide
Kviksølv(II)chlorid, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331619
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331619
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012274.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Kviksølv(II)chlorid bruges som katalysator ved fremstilling af plast, depolarisator i batterier og som reagens i organisk syntese og analytisk kemi. Det bruges også til at fremstille et amalgam med metaller såsom aluminium, som finder anvendelse som reduktionsmiddel i organisk syntese. Det finder også anvendelse i fotografering som en fotografisk forstærker. Yderligere tjener det som et konserveringsmiddel og bruges til behandling af syfilis. Det bruges også til at fjerne dithiangrupper bundet til en carbonyl i en umpolung-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-94-7
Molekylær formel Cl2Hg
Molekylvægt (g/mol) 271.49
MDL nummer MFCD00011041
InChI nøgle LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC navn dichlorkviksølv
SMIL [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Tekniske data
Kogepunkt 302°C
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) chloride
Smeltepunkt 280°C to 282°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5% min.
Opløselighedsinformation Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine.
Formel vægt 271.5
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.859
Udseende White powder
Damptryk 0.0001 hPa
Tæthed 5.4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercury chloride